kwas jodowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11925.0B
A11925.18
A11925.22
A11925.30
A11925.0BEA
4700
PLN
A11925.0B
A11925.18
A11925.22
A11925.30
kwas jodowy ≥99%
kwas jodowy
Purity: 99%
CAS No.: 7782-68-5
Molecular Formula: HIO3
Formula Weight: 175.91
Odour: Odourless
Melting Point: 110° dec.
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00011348
Formuła:
HIO₃ Gęstość: 4,629 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011348 Numer CAS: 7782-68-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-962-1 Jednostka: 3085 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,5012 |