kwas jodowy ≥99.5% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
87681.18
87681.30
87681.18EA
519
PLN
87681.18
87681.30
kwas jodowy ≥99.5% ACS
kwas jodowy
Purity: 99.5%
CAS No.: 7782-68-5
Molecular Formula: HIO3
Formula Weight: 175.91
Physical Form: Powder/Chunks
Density: 4.629
Appearance: White to pale cream
Odour: Odourless
Melting Point: 110° dec.
Merck Reference: 14,5012
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00011348
Formuła:
HIO₃ Gęstość: 4,629 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011348 Numer CAS: 7782-68-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-962-1 Jednostka: 3085 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,5012 |