Drukuj
1,1,3,3-Tetrametyloguanidyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
690953-10KG 690953-1KG
SIAL690953-10KGEA 10510 PLN
SIAL690953-10KG SIAL690953-1KG
1,1,3,3-Tetrametyloguanidyna, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetrametyloguanidyna
Formuła: C₅H₁₃N₃
MW: 115.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 160
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 54
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008323
Numer CAS: 80-70-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-302-7
Jednostka: 2920
ADR: 8 II