Drukuj
1,1,3,3-Tetrametyloguanidyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
221291000 221295000 221290020
ACRO221291000EA 346 PLN
ACRO221291000 ACRO221295000 ACRO221290020
1,1,3,3-Tetrametyloguanidyna 99%
1,1,3,3-Tetrametyloguanidyna
Formuła: C₅H₁₃N₃
MW: 115.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 160…162 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 0.91 g/cm³
Temp. Zapłonu: 50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008323
Numer CAS: 80-70-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-302-7
Jednostka: 2920
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4665 to 1.4695 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %