2,5-Dimetylofuran ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12833.14
A12833.22
A12833.36
A12833.14EA
406
PLN
A12833.14
A12833.22
A12833.36
2,5-Dimetylofuran ≥98%
2,5-Dimetylofuran
Purity: 98+%
CAS No.: 625-86-5
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Flash Point: 1°(33°F)
Refractive Index: 1.4410
Melting Point: -62°
Boiling Point: 92-93°
Beilstein Reference: 106449
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00003250
Formuła:
C₆H₈O Temp. Wrzenia: 92…93 °C Temp. topnienia: –62 °C Gęstość: 0,903 Temp. Zapłonu: 1 °C (33 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003250 Numer CAS: 625-86-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-914-3 Jednostka: 3271 ADR: 3,II |