Drukuj
2,5-Dimetylofuran 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
176030250 176031000 176035000
ACRO176030250EA 288 PLN
ACRO176030250 ACRO176031000 ACRO176035000
2,5-Dimetylofuran 99%
2,5-Dimetylofuran
Formuła: C₆H₈O
Temp. Wrzenia: 92…94 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –62 °C
Gęstość: 0,9 g/cm³
Temp. Zapłonu: –1 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003250
Numer CAS: 625-86-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-914-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to amber Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥99.4 %