Drukuj
2-Ethylfuran, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W367303-100G-K W367303-25G-K
SIALW367303-100G-KEA 1230 PLN
SIALW367303-100G-K SIALW367303-25G-K
2-Ethylfuran, Sigma-Aldrich®
2-Ethylfuran
Formuła: C₆H₈O
Temp. Wrzenia: 92 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,912 g/cm³ (13 °C)
Numer MDL: MFCD00003259
Numer CAS: 3208-16-0
Numer WE (dawny EINECS): 221-714-0
Jednostka: 3271
ADR: 3,II