Drukuj
5-Hydroksymetylo-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
W501808-100G-K W501808-1KG-K W501808-25G-K W501808-1G-K
SIALW501808-100G-KEA 5490 PLN
SIALW501808-100G-K SIALW501808-1KG-K SIALW501808-25G-K SIALW501808-1G-K
5-Hydroksymetylo-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Hydroksymetylo-2-furaldehyd
Formuła: C₆H₆O₃
Temp. Wrzenia: 292 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 27…30 °C
Gęstość: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003234
Numer CAS: 67-47-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-654-9
Klasyfikacja Merck : 13,04857