Drukuj
5-Hydroksymetylo-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
H40807-1G H40807-5G H40807-250MG
SIALH40807-1GEA 98.2 PLN
SIALH40807-1G SIALH40807-5G SIALH40807-250MG
5-Hydroksymetylo-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Hydroksymetylo-2-furaldehyd
Formuła: C₆H₆O₃
Temp. Wrzenia: 292 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 27…30 °C
Gęstość: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003234
Numer CAS: 67-47-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-654-9
Klasyfikacja Merck : 13,04857