5-Hydroksymetylo-2-furaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 67-47-0
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5620
Melting Point: 32-35°
Boiling Point: 114-116°/1mm
Beilstein Reference: 110889
Merck Reference: 14,4832
MDL No.: MFCD00003234
Formuła:
C₆H₆O₃ Temp. Wrzenia: 114…116 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 32…35 °C Gęstość: 1,206 Temp. Zapłonu: 79 °C (174 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00003234 Numer CAS: 67-47-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-654-9 Klasyfikacja Merck : 14,4832 |