Drukuj
5-Hydroksymetylo-2-furaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
121460010 121460050 121460250
ACRO121460010EA 460 PLN
ACRO121460010 ACRO121460050 ACRO121460250
5-Hydroksymetylo-2-furaldehyd 98%
5-Hydroksymetylo-2-furaldehyd
Formuła: C₆H₆O₃
Temp. Wrzenia: 114…116 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: 30…34 °C
Gęstość: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003234
Numer CAS: 67-47-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-654-9
Klasyfikacja Merck : 13,04857
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white to yellow to orange to brown Liquid or crystalline powder and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 34 °C
GC ≥99.50 %