Drukuj
5-Metylo-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 5-Methylfurfural, 5-Methyl-2-Furaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W270202-100G-K W270202-1KG-K W270202-5KG-K
SIALW270202-100G-KEA 453 PLN
SIALW270202-100G-K SIALW270202-1KG-K SIALW270202-5KG-K
5-Metylo-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Metylo-2-furaldehyd
Formuła: C₆H₆O₂
MW: 110.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 89
Gęstość: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 72
Numer MDL: MFCD00003232
Numer CAS: 620-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-622-6