Drukuj
5-Metylo-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
137316-100G 137316-25G 137316-5G
SIAL137316-100GEA 510 PLN
SIAL137316-100G SIAL137316-25G SIAL137316-5G
5-Metylo-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Metylo-2-furaldehyd
Formuła: C₆H₆O₂
Temp. Wrzenia: 89 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Numer MDL: MFCD00003232
Numer CAS: 620-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-622-6