Drukuj
5-Metylo-2-furaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Methylfurfural, 5-Methyl-2-Furaldehyde
A13264.22 A13264.14
A13264.22EA 825 PLN
A13264.22 A13264.14
5-Metylo-2-furaldehyd ≥98%
5-Metylo-2-furaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 620-02-0 Molecular Formula: C6H6O2 Formula Weight: 110.11 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.5310 Boiling Point: 186-188° Beilstein Reference: 106895 MDL No.: MFCD00003232
Formuła: C₆H₆O₂
Temp. Wrzenia: 186…188 °C
Gęstość: 1,106
Temp. Zapłonu: 72 °C (161 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003232
Numer CAS: 620-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-622-6