5-Metylo-2-furaldehyd 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
159920250
159921000
ACRO159920250EA
178
PLN
ACRO159920250
ACRO159921000
5-Metylo-2-furaldehyd 98+%
5-Metylo-2-furaldehyd
Formuła:
C₆H₆O₂ Temp. Wrzenia: 89 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,1 g/cm³ Temp. Zapłonu: 72 °C |
Numer MDL:
MFCD00003232 Numer CAS: 620-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-622-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Acid value | ≤10 mg KOH/g |