Drukuj
2-Methoxyfuran ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A15593.03 A15593.06
A15593.03EA 649 PLN
A15593.03 A15593.06
2-Methoxyfuran ≥97%
2-Methoxyfuran
Purity: 97% CAS No.: 25414-22-6 Molecular Formula: C5H6O2 Formula Weight: 98.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 110-111° Beilstein Reference: 106270 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00003227
Formuła: C₅H₆O₂
Temp. Wrzenia: 110…111 °C
Gęstość: 1,065
Temp. Zapłonu: 10 °C (50 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003227
Numer CAS: 25414-22-6
Numer WE (dawny EINECS): 246-953-8
Jednostka: 3271
ADR: 3,II