Drukuj
5-Nitro-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
170968-25G 170968-5G
SIAL170968-25GEA 734 PLN
SIAL170968-25G SIAL170968-5G
5-Nitro-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Nitro-2-furaldehyd
Formuła: C₅H₃NO₄
Temp. Wrzenia: 272 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 35 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003230
Numer CAS: 698-63-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-816-3
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III