5-Nitro-2-furaldehyd ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10618.06
A10618.14
A10618.18
A10618.06EA
256
PLN
A10618.06
A10618.14
A10618.18
5-Nitro-2-furaldehyd ≥99%
5-Nitro-2-furaldehyd
Purity: 99%
CAS No.: 698-63-5
Molecular Formula: C5H3NO4
Formula Weight: 141.09
Flash Point:
Formuła:
C₅H₃NO₄ Temp. Wrzenia: 228 °C Temp. topnienia: 34…38 °C Gęstość: 1,349 Temp. Zapłonu: 33 °C (91 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003230 Numer CAS: 698-63-5 Numer WE (dawny EINECS): 211-816-3 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III |