Drukuj
2-Furaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
W248908-1KG-K W248908-25KG-K W248908-5KG-K
SIALW248908-1KG-KEA 481 PLN
SIALW248908-1KG-K SIALW248908-25KG-K SIALW248908-5KG-K
2-Furaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Furaldehyd
Formuła: C₅H₄O₂
Temp. Wrzenia: 162 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –39 °C
Gęstość: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003229
Numer CAS: 98-01-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-627-7
Jednostka: 1199
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,04325