2-Furaldehyd ≥98% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
31305.A1
31305.30
31305.A1EA
1880
PLN
31305.A1
31305.30
2-Furaldehyd ≥98% ACS
2-Furaldehyd
Purity: 98% min
CAS No.: 98-01-1
Molecular Formula: C5H4O2
Formula Weight: 96.09
Flash Point: 60°(140°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.159
Refractive Index: 1.5261
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Yellow to brown
Odour: Almond-like
Melting Point: -38°
Boiling Point: 162°
Beilstein Reference: 105755
Merck Reference: 14,4304
UN No.: 1199
MDL No.: MFCD00003229
Formuła:
C₅H₄O₂ Temp. Wrzenia: 162 °C Temp. topnienia: –38 °C Gęstość: 1,159 Temp. Zapłonu: 60 °C (140 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003229 Numer CAS: 98-01-1 Numer WE (dawny EINECS): 202-627-7 Jednostka: 1199 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,4304 |