Drukuj
2-Furaldehyd 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
181100010 181100250 181102500 181100025
ACRO181100010EA 412 PLN
ACRO181100010 ACRO181100250 ACRO181102500 ACRO181100025
2-Furaldehyd 99%
2-Furaldehyd
Formuła: C₅H₄O₂
Temp. Wrzenia: 159…161 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –37 °C
Gęstość: 1,16 g/cm³
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003229
Numer CAS: 98-01-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-627-7
Jednostka: 1199
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,04325
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear amber to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.5 %
Acidity ≤0.02 eq/L