5-Bromo-2-furaldehyd ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
w etanolu
B22536.09
B22536.18
B22536.09EA
665
PLN
B22536.09
B22536.18
5-Bromo-2-furaldehyd ≥98% stabilised
5-Bromo-2-furaldehyd
Stabilized with 2% ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 1899-24-7
Molecular Formula: C5H3BrO2
Formula Weight: 174.98
Melting Point: 82-85°
Boiling Point: 112°/6mm
MDL No.: MFCD00159501
Formuła:
C₅H₃BrO₂ Temp. Wrzenia: 112 °C (6 mmHg) Temp. topnienia: 82…85 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00159501 Numer CAS: 1899-24-7 |