Drukuj
5-Bromo-2-furaldehyd 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
329520100 329520010
ACRO329520100EA 573 PLN
ACRO329520100 ACRO329520010
5-Bromo-2-furaldehyd 97%
5-Bromo-2-furaldehyd
Formuła: C₅H₃BrO₂
Temp. Wrzenia: 201 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 80…85 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00159501
Numer CAS: 1899-24-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 85 °C
GC ≥96.0 %