Drukuj
1,3-Ditian, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
157872-25G 157872-5G
SIAL157872-25GEA 915 PLN
SIAL157872-25G SIAL157872-5G
1,3-Ditian, Sigma-Aldrich®
1,3-Ditian
Formuła: C₄H₈S₂
MW: 120.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 207…208 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 51…54 °C
Gęstość: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00006654
Numer CAS: 505-23-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-006-7
Jednostka: 3335
ADR: 9