1,3-Ditian ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10505.06
A10505.14
A10505.22
A10505.06EA
412
PLN
A10505.06
A10505.14
A10505.22
1,3-Ditian ≥98%
1,3-Ditian
Purity: 98%
CAS No.: 505-23-7
Molecular Formula: C4H8S2
Formula Weight: 120.24
Flash Point: 90°(194°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 207-208°
Beilstein Reference: 102534
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00006654
Formuła:
C₄H₈S₂ Temp. Wrzenia: 207…208 °C Temp. topnienia: 52…55 °C Gęstość: 1,36 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006654 Numer CAS: 505-23-7 Numer WE (dawny EINECS): 208-006-7 Jednostka: 3335 ADR: 9,III |