Drukuj
1,3-Ditian 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
169510050 169510250 169511000
ACRO169510050EA 280 PLN
ACRO169510050 ACRO169510250 ACRO169511000
1,3-Ditian 97%
1,3-Ditian
Formuła: C₄H₈S₂
Temp. Wrzenia: 207 - 208 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 49…54 °C
Gęstość: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006654
Numer CAS: 505-23-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-006-7
ADR: 9,
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥96.0 %