Drukuj
1,4-Dioksan ≥99.0% ACS, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
360481-500ML 360481-2.5L
360481-500MLEA 503 PLN
360481-500ML 360481-2.5L
1,4-Dioksan ≥99.0% ACS, Riedel-de Haën™
1,4-Dioksan
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Beilstein Number: 102551
RTECS Number: JG8225000
UNSPSC Code: 12191602
Formuła: C₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 100-102 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: 12 °C
Gęstość: 1,031…1.034 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006571
Numer CAS: 123-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-661-8
Jednostka: 1165
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance complying
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Congealing - Freezing Point Min. 11.0 °C
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Titrable Acid Max. 0.0016 meq/g
Carbonyl Compounds (as HCHO) Max. 0.01 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.005 %
APHA Max. 20
Explosion Limit 22 %
Refractive Index n20/D 1.422 (lit.)
Autoignition Temperature 356 °F