Drukuj
węglan etylenu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
E26258-100G E26258-3KG E26258-500G
SIALE26258-100GEA 128 PLN
SIALE26258-100G SIALE26258-3KG SIALE26258-500G
węglan etylenu, Sigma-Aldrich®
węglan etylenu
Formuła: C₃H₄O₃
Temp. Wrzenia: 243 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 36 °C
Gęstość: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005382
Numer CAS: 96-49-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-510-0