Drukuj
węglan etylenu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A15735.0C A15735.0E A15735.36
A15735.0CEA 3250 PLN
A15735.0C A15735.0E A15735.36
węglan etylenu ≥99%
węglan etylenu
Purity: 99% CAS No.: 96-49-1 Molecular Formula: C3H4O3 Formula Weight: 88.06 Flash Point: 160°(320°F) Melting Point: 35-37° Boiling Point: 244-245° Solubility: Miscible (40%) with water, alchohol ethyl acetate, benzene and chloroform. Soluble in ether, n-Butanol, and carbon tetrachloride. Beilstein Reference: 106249 MDL No.: MFCD00005382
Formuła: C₃H₄O₃
Temp. Wrzenia: 244…245 °C
Temp. topnienia: 35…37 °C
Gęstość: 1,320
Temp. Zapłonu: 160 °C (320 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005382
Numer CAS: 96-49-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-510-0