Drukuj
węglan etylenu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
118410010 118412500 118410051
ACRO118410010EA 344 PLN
ACRO118410010 ACRO118412500 ACRO118410051
węglan etylenu 99+%
węglan etylenu
Formuła: C₃H₄O₃
Temp. Wrzenia: 246,7 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 34…37 °C
Gęstość: 1,321 g/cm³
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005382
Numer CAS: 96-49-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-510-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 37 °C
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +66.3° to +66.8° (25 °C, 589 nm) (c=26, H2O)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Titrable acid ≤0.0008 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %
Invert sugar ≤0.05 %