Drukuj

Weglan propano-1,2-diylu, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Uwaga

Synonim: Weglan glikolu propylenowego

M-Clarity™ quality level = MQ100

310328-100ML 310328-1L 310328-2L 310328-500ML
SIAL310328-100MLEA 430 PLN
SIAL310328-100ML SIAL310328-1L SIAL310328-2L SIAL310328-500ML
Weglan propano-1,2-diylu, Sigma-Aldrich®
Weglan propano-1,2-diylu
Formuła: C₄H₆O₃
MW: 102.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 241…242 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –48.8 °C
Gęstość: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 132 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005385
Numer CAS: 108-32-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-572-1

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR