Drukuj
Weglan propano-1,2-diylu 99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Weglan glikolu propylenowego
131560025 131565000 131560010 131560100
ACRO131560025EA 714 PLN
ACRO131560025 ACRO131565000 ACRO131560010 ACRO131560100
Weglan propano-1,2-diylu 99.5%
Weglan propano-1,2-diylu
Formuła: C₄H₆O₃
MW: 102.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 240…243 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –49 °C
Gęstość: 1.204 g/cm³
Temp. Zapłonu: 116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005385
Numer CAS: 108-32-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-572-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤40 APHA