Drukuj
Uranina 98.5-100.5% indicator, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
28803-100G 28803-1KG 28803-4X1KG
28803-100GEA 321 PLN
28803-100G 28803-1KG 28803-4X1KG
Uranina 98.5-100.5% indicator, Fluka™
Uranina
Formuła: C₂₀H₁₀Na₂O₅
Temp. topnienia: 300 °C
Gęstość: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167039
Numer CAS: 518-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-253-0
Klasyfikacja Merck : 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated to the dried substance) Min. 98.5 %
Loss on drying (105°C) Max. 10 %
Zinc (Zn) complying
Chloride (Cl) Max. 0.35 %
Sulfate (SO₄) Max. 1.2 %
UV spectrum complying