Drukuj
Uranina, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
260983TEA 409 PLN
260983T 26098CF
Uranina, TECHNICAL
Uranina
Formuła: C₂₀H₁₀Na₂O₅
Temp. topnienia: > 300 °C
Gęstość: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167039
Numer CAS: 518-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-253-0
Klasyfikacja Merck : 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appareance Passes test
IR Spectrum Passes test
UV Spectrum Passes test
Absorption max. (buffer pH 8,0) 490 - 492 nm
Spec.absorptivity(Lm;0,005g/l;pH8,0;dry) Min. 1200
Value on CoA of supplier:
Assay Min. 80%
Loss on drying (110°C) at manufacturing Max. 10 %