Drukuj
Uranina, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, disodium salt, Acid Yellow 73, Yellow No. 8, Fluorescein sodium salt, 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid disodium salt, Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate
173241000 173245000 173240025
ACRO173241000EA 328 PLN
ACRO173241000 ACRO173245000 ACRO173240025
Uranina, pure
Uranina
Formuła: C₂₀H₁₀Na₂O₅
MW: 376.28 g/mol
Temp. topnienia: 320 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167039
Numer CAS: 518-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-253-0
Klasyfikacja Merck : 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange-red to green-brown to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
UV Lambda max 488 to 491 nm (in buffer pH 8)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.2 to 1.7
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1700 (at lambda max.)