fluoresceina ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
L13251.22
L13251.36
L13251.22EA
301
PLN
L13251.22
L13251.36
fluoresceina ≥90%
fluoresceina
Purity: 90+%
CAS No.: 2321-07-5
Molecular Formula: C20H12O5
Formula Weight: 332.32
Melting Point: 320°
Beilstein Reference: 94324
Merck Reference: 14,4159
MDL No.: MFCD00005050
Formuła:
C₂₀H₁₂O₅ MW: 332.31 g/mol Temp. topnienia: 320 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005050 Numer CAS: 2321-07-5 Numer WE (dawny EINECS): 219-031-8 Klasyfikacja Merck : 13,04185 |