Drukuj
9-Fluorenylometanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (Fluoren-9-yl)methanol, 9-Fluorenmethanol, 9-Fluorenemethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
160504-10G 160504-50G
SIAL160504-10GEA 536 PLN
SIAL160504-10G SIAL160504-50G
9-Fluorenylometanol, Sigma-Aldrich®
9-Fluorenylometanol
Formuła: C₁₄H₁₂O
Temp. Wrzenia: 337 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 107 °C
Numer MDL: MFCD00001139
Numer CAS: 24324-17-2
Numer WE (dawny EINECS): 246-167-5