Drukuj
9-Fluorenylometanol
Dostawca: Molekula
Synonim: (Fluoren-9-yl)methanol, 9-Fluorenmethanol, 9-Fluorenemethanol
18629123-100G 18629123-25G
MOLE18629123-100GEA 2590 PLN
MOLE18629123-100G MOLE18629123-25G
9-Fluorenylometanol
9-Fluorenylometanol
Formuła: C₁₄H₁₂O
Temp. Wrzenia: 337 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 107 °C
Numer MDL: MFCD00001139
Numer CAS: 24324-17-2
Numer WE (dawny EINECS): 246-167-5