9-Fluorenylometanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(Fluoren-9-yl)methanol, 9-Fluorenmethanol, 9-Fluorenemethanol
A15212.06
A15212.14
A15212.22
A15212.06EA
352
PLN
A15212.06
A15212.14
A15212.22
9-Fluorenylometanol ≥99%
9-Fluorenylometanol
Purity: 99%
CAS No.: 24324-17-2
Molecular Formula: C14H12O
Formula Weight: 196.25
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 2330017
Formuła:
C₁₄H₁₂O Temp. Wrzenia: 337 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 102…106 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001139 Numer CAS: 24324-17-2 Numer WE (dawny EINECS): 246-167-5 |