2-Methyl-9,10-anthraquinone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A14502.0B
A14502.18
A14502.30
A14502.0BEA
2870
PLN
A14502.0B
A14502.18
A14502.30
2-Methyl-9,10-anthraquinone ≥97%
2-Methyl-9,10-anthraquinone
Purity: 97%
CAS No.: 84-54-8
Molecular Formula: C15H10O2
Formula Weight: 222.24
Flash Point: 209°(408°F)
Melting Point: 170-174°
Beilstein Reference: 2050523
Merck Reference: 14,6021
MDL No.: MFCD00001235
Formuła:
C₁₅H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 236…238 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 170…174 °C Gęstość: 1,365 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 209 °C (408 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001235 Numer CAS: 84-54-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-539-6 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,6021 |