Drukuj
2-Etylo-9,10-antrachinon do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21934.0100 8.21934.0250
8.21934.0100EA 279 PLN
8.21934.0100 8.21934.0250
2-Etylo-9,10-antrachinon do syntezy, Sigma-Aldrich®
2-Etylo-9,10-antrachinon
Formuła: C₁₆H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 415 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 107…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001237
Numer CAS: 84-51-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-535-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.0007 g/l (20 °C)
Melting Point 107 - 110 °C
Molar Mass 236.26 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Boiling Point 180 - 190 °C
Vapor Pressure 0.00056 hPa (70 °C)
Flash Point 210 °C
Ignition Point 485 °C
Hill Formula C16H12O2