fluoren ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L02124.14
L02124.22
L02124.36
L02124.14EA
202
PLN
L02124.14
L02124.22
L02124.36
fluoren ≥98%
fluoren
Purity: 98+%
CAS No.: 86-73-7
Molecular Formula: C13H10
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 151°(303°F)
Melting Point: 113-117°
Boiling Point: 295°
Beilstein Reference: 1363491
Merck Reference: 14,4155
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001111
Formuła:
C₁₃H₁₀ Temp. Wrzenia: 295 °C Temp. topnienia: 113…117 °C Gęstość: 1,202 Temp. Zapłonu: 151 °C (303 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001111 Numer CAS: 86-73-7 Numer WE (dawny EINECS): 201-695-5 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,4155 |