2-Aminofluoren 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22769.03
B22769.06
B22769.14
B22769.03EA
180
PLN
B22769.03
B22769.06
B22769.14
2-Aminofluoren 98%
2-Aminofluoren
Purity: 98%
CAS No.: 153-78-6
Molecular Formula: C13H11N
Formula Weight: 181.24
Melting Point: 126-130°
Beilstein Reference: 1945861
Formuła:
C₁₃H₁₁N Temp. Wrzenia: 327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 126…130 °C Gęstość: 1,281 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001125 Numer CAS: 153-78-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-817-8 |