1,4-Dihydroksy-9,10-antrachinon 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11010.0B
A11010.30
A11010.0BEA
932
PLN
A11010.0B
A11010.30
1,4-Dihydroksy-9,10-antrachinon 95%
1,4-Dihydroksy-9,10-antrachinon
Purity: 95%
CAS No.: 81-64-1
Molecular Formula: C14H8O4
Formula Weight: 240.21
Flash Point: 222°(431°F)
Melting Point: 195-198°
Boiling Point: ca 450°
Beilstein Reference: 1914036
Merck Reference: 14,8064
MDL No.: MFCD00001209
Formuła:
C₁₄H₈O₄ Temp. Wrzenia: ∼450 °C Temp. topnienia: 195…198 °C Gęstość: 1,278 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 222 °C (431 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001209 Numer CAS: 81-64-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-368-7 Klasyfikacja Merck : 14,8064 |