1,8-Dihydroksy-9,10-antrachinon 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12001.22
A12001.36
A12001.22EA
384
PLN
A12001.22
A12001.36
1,8-Dihydroksy-9,10-antrachinon 95%
1,8-Dihydroksy-9,10-antrachinon
Purity: 95%
CAS No.: 117-10-2
Molecular Formula: C14H8O4
Formula Weight: 240.21
Melting Point: 191-193° subl.
Beilstein Reference: 2054727
Merck Reference: 14,2815
MDL No.: MFCD00001211
Formuła:
C₁₄H₈O₄ Temp. topnienia: 193…196 °C (subl.) Gęstość: 1,537 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >200 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001211 Numer CAS: 117-10-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-173-5 Klasyfikacja Merck : 14,2815 |