Drukuj
1,8-Dihydroksy-9,10-antrachinon 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dantron, Danthron, 1,8-Dihydroxyanthraquinone
114830050 114831000 114835000
ACRO114830050EA 172 PLN
ACRO114830050 ACRO114831000 ACRO114835000
1,8-Dihydroksy-9,10-antrachinon 95%
1,8-Dihydroksy-9,10-antrachinon
Formuła: C₁₄H₈O₄
MW: 240.22 g/mol
Temp. topnienia: 190…195 °C
Temp. Zapłonu: >200 °C
Numer MDL: MFCD00001211
Numer CAS: 117-10-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-173-5
Klasyfikacja Merck : 13,02841
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow-green to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 195 °C
HPLC ≥94 %