1,5-Diamino-9,10-antrachinon ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18840.22
A18840.14
A18840.22EA
1770
PLN
A18840.22
A18840.14
1,5-Diamino-9,10-antrachinon ≥90%
1,5-Diamino-9,10-antrachinon
Purity: 97%
CAS No.: 129-44-2
Molecular Formula: C14H10N2O2
Formula Weight: 238.25
Odour: Odourless
Melting Point: ca 320° dec.
MDL No.: MFCD00001226
Formuła:
C₁₄H₁₀N₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001226 Numer CAS: 129-44-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-947-2 |