1-Amino-9,10-antrachinon 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 82-45-1
Molecular Formula: C14H9NO2
Formula Weight: 223.23
Melting Point: 252-255°
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, chlroform, ether, glacial acetic acid, HCl
Beilstein Reference: 396360
Merck Reference: 14,417
MDL No.: MFCD00001213
Formuła:
C₁₄H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 465 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 252…255 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001213 Numer CAS: 82-45-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-423-5 Klasyfikacja Merck : 14,417 |