Drukuj
antrachinon do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00465.0100 8.00465.0500
8.00465.0100EA 127 PLN
8.00465.0100 8.00465.0500
antrachinon do syntezy, Sigma-Aldrich®
antrachinon
Formuła: C₁₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 380 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 165…169 °C
Gęstość: 1,419…1.438 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001188
Numer CAS: 84-65-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-549-0
Klasyfikacja Merck : 13,00692
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility  - 0.001 g/l (20 °C)
Melting Point 282 - 285 °C
Molar Mass 208.22 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 379 - 381 °C
Vapor Pressure 1.33 hPa (190 °C)
Flash Point 185 °C
Ignition Point 650 °C
Synonyms 9,10-Dihydro-9,10-anthracenedione
Hill Formula C14H8O2