Drukuj
9,10-Fenantrenochinon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
156507-25G 156507-5G
SIAL156507-25GEA 902 PLN
SIAL156507-25G SIAL156507-5G
9,10-Fenantrenochinon, Sigma-Aldrich®
9,10-Fenantrenochinon
Formuła: C₁₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 360 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 203…206 °C
Gęstość: 1,4045 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001163
Numer CAS: 84-11-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-515-5
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,07355